Få mere at vide
CE3F4, MedChemExpress
Beskrivelse
CE3F4 is a selective antagonist of exchange protein directly activated by cAMP (Epac1), with IC50s of 10.7 μM and 66 μM for Epac1 and Epac2(B), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CE3F4 |
| CAS | 143703-25-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H10Br2FNO |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=CN1C(C)CCC2=C1C=C(Br)C(F)=C2Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.01 |
| Formel vægt | 351.01 |
| Vis mere |