missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CDK-IN-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495498
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495498 10 mg
16490186 2 mg
16451677 50 mg
16438217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495498 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13033

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.

CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CDK-IN-2
CAS 1269815-17-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19ClFN3O2
Mængde 10 mg
Synonym CDK inhibitor II
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.87 mM)
SMIL FC1=CC(C2=CC(NC([C@H]3CNCCC3)=O)=NC=C2Cl)=C(C=C1)OC
Molekylvægt (g/mol) 363.81
Formel vægt 363.81
Procent renhed 98.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.