Få mere at vide
CD73-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450257
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16450257 50 mg -
16446617 5 mg 5mg
16442896 25 mg -
16413898 10 mg -
16411039 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16450257 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103695
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress CD73-IN-1 is an inhibitor of CD73 which can be used in the treatment of cancer extracted from patent WO 2017153952 A1, example 80.
CD73-IN-1 is an inhibitor of CD73 which can be used in the treatment of cancer extracted from patent WO 2017153952 A1, example 80.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CD73-IN-1
CAS 2132396-40-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17N3O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (403.87 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(N)C1=CC(S(=O)(NC2=CC3=C(C=C2)C=C(C4CC4)N3)=O)=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 371.41
Formel vægt 371.41
Procent renhed 98.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death