Få mere at vide
CD45 / LCA Mouse, Clone: PTPRC/1460, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
1480.00 DKK - 3566.34 DKK
Tekniske data
| Antigen | CD45 / LCA |
|---|---|
| Klon | PTPRC/1460 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Applikationer | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15950748
|
EnquireBio
5788-MSM20-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960748
|
EnquireBio
5788-MSM20-P1 |
100 μg |
3843.00 DKK 3566.34 DKK / 100µg Save 276.66 DKK 7% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Tekniske data
| CD45 / LCA | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 5788 | |
| Human B-lymphocytes | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 180-220kDa |
| PTPRC/1460 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_002829 | |
| PTPRC | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface and cytoplasmic | |
| Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil |