missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CD45 / LCA Mouse, Clone: PTPRC/1460, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio 5788-MSM20-P0
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
| CD45 / LCA | |
| Cell surface and cytoplasmic | |
| PTPRC/1460 | |
| Unconjugated | |
| NP_002829 | |
| Mouse | |
| 180-220kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 5788 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| PTPRC | |
| Human B-lymphocytes | |
| Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion