Få mere at vide
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit for FABian™, Mouse
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 Kit
10 Kits
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Donorkilde | Mouse Spleen |
| Til brug med (applikation) | Isolation of label-free cells |
| Tilstrækkelig til | 3x107 target cells |
| Mængde | 1 Kit |