Få mere at vide
CD35 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen CD35
Klon 1B8E6
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30236624
Dokumentvisning
Proteintech
68033-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30235940
Dokumentvisning
Proteintech
68033-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The CD35 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD35. This antibody recognizes human antigen. The CD35 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
CD35
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
1378
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody
1B8E6
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater