Få mere at vide
IBA Lifesciences CD31 Isolation Kit for FABian™
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Donorkilde | Human Whole Blood or Buffy Coat |
| Til brug med (applikation) | Isolation of label-free cells |
| Tilstrækkelig til | 9 mL Whole Blood |
| Mængde | 10 Kits, Human |