Få mere at vide
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit, Mouse
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
10 Columns
4 Columns
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Mængde | 10 Columns |
| Type | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Arter | Mouse |
| Tilstrækkelig til | 1x108 target cells/column |