missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CD117/c-kit Antibody (C117/8879R), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

1985.00 DKK - 3685.00 DKK

Tekniske data

Antigen CD117/c-kit
Klon C117/8879R
Koncentration 0.2 mg/mL
Fortynding ELISA : 2-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Se flere specifikationer

Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18654115
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-23881-100ug
100 μg
3685.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18684984
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-23881-20ug
20 μg
1985.00 DKK
20µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse

Beskrivelse

CD117/c-kit Monoclonal antibody specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data

Tekniske data

CD117/c-kit
0.2 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
10 mM PBS with 0.05% BSA
3815
IgG κ
Protein A or G purified
C117/8879R
ELISA : 2-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Recombinant fragment (around aa 1-200) of human CD117/c-kit protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.