missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CD117/c-kit Antibody (C117/8879R), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP3-23881-20ug

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 18684984

  • 1985.00 DKK / 20µg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

CD117/c-kit Monoclonal antibody specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

CD117/c-kit
Monoclonal
0.2 mg/mL
ELISA : 2-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Recombinant fragment (around aa 1-200) of human CD117/c-kit protein (exact sequence is proprietary)
20 μg
B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
3815
Store at 4°C.
IgG κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
C117/8879R
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.