Få mere at vide
Gibco™ CD OptiCHO™ Medium
Artikelnummer. 10716013 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
6 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10716013 1 l 1 L
11518866 6 x 1 l 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10716013 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12681011
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment.
CD OptiCHO™ medium er specielt designet til at tilbyde høj ydeevne og udbytte med rekombinant CHO celler i et kemisk defineret fed-batch miljø. Den proteinfri, animalske formulering er designet til at give konsistens og reducerer behovet for at screene for utilsigtede stoffer. CD OptiCHO™ medium bygger på Gibco™ CD CHO's arv af konsekvent cellevækst og titere, samtidig med at den tilbyder op til 40% bedre titer og cellevækst i forhold til udvalgte konkurrenter. Takket være dens lave osmolalitet og avancerede CHO CD EfficientFeed™ Flydende næringstilskudssæt fodringsmuligheder, CD OptiCHO™ medium er i stand til at opnå 2-5 gange stigninger i fed-batch-produktivitet i forhold til batchkultur.
Hvornår skal man bruge CD OptiCHO™ Medium
  • Du bruger en transficeret CHO anden cellelinje end CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
  • Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basismediumudvælgelsestest i et forsøg på at maksimere produktiviteten
  • Dine CHO cellelinien er 'kikket', dvs. svær at dyrke eller tilpasse
Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
Overvej CD FortiCHO™ medium når:
  • Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinje
  • Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
  • Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
  • Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
Overvej CD CHO medium når:
  • Din GS CHO celler anbefales at blive dyrket i CD CHO medium
  • Dine celler er blevet dyrket med succes i CD CHO medie i fortiden, og din proces nærmer sig en lovpligtig ansøgning (DMF tilgængelig)
Overvej CD DG44-mediet, når:
  • Du bruger forældre DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Tørre medieformuleringer
Gibco™ flydende medier er tilgængelige i en AGT™ (Advanced Granulation Technology ) tørt medieformat, der er designet til at give øget konsistens og produktivitet på tværs af alle produktionsstadier fra udvikling til kommerciel fremstilling. AGT™ medier er fremstillet uden animalsk oprindelse med den samme komplette, serumfri, proteinfri, kemisk definerede formulering og ydeevne som deres flydende medier.
Design dine egne medier specifikt til dine behov
Uanset om det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype CD OptiCHO Medium
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Flaske
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Arter Hamster
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Suspensionscellekultur