Beskrivelse
CD DG44 Medium er et kemisk defineret, proteinfrit medium optimeret til vækst af dihydrofolatreduktase-deficient (DHFR-) kinesisk hamsterovarie (CHO ) celler og ekspression af rekombinante proteiner i suspensionskultur. CD DG44 fuldt kemisk defineret formulering indeholder ingen lysater, hydrolysater eller proteiner eller peptidkomponenter af animalsk, plante- eller syntetisk oprindelse.
Hvornår skal man bruge CD DG44 Medium
Du bruger forældre DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
Overvej CD FortiCHO™ medium når:
Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinje
Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
Overvej CD OptiCHO™ medium når:
Du bruger en transficeret CHO anden cellelinje end CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basismediumudvælgelsestest i et forsøg på at maksimere produktiviteten
Dine CHO cellelinjen er kræsen, dvs. svær at dyrke eller tilpasse
Overvej CD CHO medium når:
Din GS CHO celler anbefales at blive dyrket i CD CHO medium
Dine celler er blevet dyrket med succes i CD CHO medie i fortiden, og din proces nærmer sig en lovpligtig ansøgning (DMF tilgængelig)
Design dine egne medier specifikt til dine behov
Uanset om ’det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du sætte produktionskraften og mange års tekniske erfaring fra vores R&D- og bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig.
Hvornår skal man bruge CD DG44 Medium
Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
Overvej CD FortiCHO™ medium når:
Overvej CD OptiCHO™ medium når:
Overvej CD CHO medium når:
Design dine egne medier specifikt til dine behov
Uanset om ’det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du sætte produktionskraften og mange års tekniske erfaring fra vores R&D- og bioproduktionsapplikationsspecialister til at arbejde for dig.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO DG44 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | CD DG44 Medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Thymidin, Hypoxanthin |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 l |
| Vis mere |