Beskrivelse
CD CHO medium er et proteinfrit, serumfrit, kemisk defineret medium optimeret til vækst af kinesisk hamster-ovarie (CHO ) celler og ekspression af rekombinante proteiner i suspensionskultur. Med en dokumenteret track record af kvalitet i mere end 10 år, CD CHO medium indeholder ingen proteiner eller peptidkomponenter af animalsk, plante- eller syntetisk oprindelse, samt ingen udefinerede lysater eller hydrolysater.
Hvornår skal man bruge CD CHO Medium
- Din GS CHO celler anbefales at blive dyrket i CD CHO medium
- Dine celler er blevet dyrket med succes i CD CHO medie i fortiden, og din proces nærmer sig en lovpligtig ansøgning (DMF tilgængelig)
Hvornår skal man overveje en anden Gibco™ Medium
Overvej CD FortiCHO™ medium når:
- Den cellelinje, du bruger, er en transficeret CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinje
- Maksimale batchkulturcelletætheder og proteintitere er nødvendige
- Du har tid til at tilpasse celler til et nyt medium i et forsøg på at maksimere titere
- Cellesundhed ved høst er en prioritet for nedstrøms forarbejdning
Overvej CD OptiCHO™ medium når:
- Du bruger en transficeret CHO anden cellelinje end CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellelinjer
- Optimering af fodringsstrategier vil være en del af din basismediumudvælgelsestest i et forsøg på at maksimere produktiviteten
- Dine CHO cellelinien er 'kikket', dvs. svær at dyrke eller tilpasse
Overvej CD DG44-mediet, når:
- Du bruger forældre DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Tørre medieformuleringer
Gibco™ flydende medier er tilgængelige i en AGT™ (Advanced Granulation Technology ) tørt medieformat, der er designet til at give øget konsistens og produktivitet på tværs af alle produktionsstadier fra udvikling til kommerciel fremstilling. AGT™ medier er fremstillet uden animalsk oprindelse med den samme komplette, serumfri, proteinfri, kemisk definerede formulering og ydeevne som deres flydende medier.
Design dine egne medier specifikt til dine behov
Uanset om det er et eksperiment på bench-niveau eller en storskala biofremstillingsproces, tilbyder vi specialiserede formater, emballage og kvalitetsniveauer, der er specifikke for dine behov.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | CD CHO Medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen thymidin, Ingen hypoxanthin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 l |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromoresorcinol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoresorcinol