Få mere at vide
CD CHO Medium
Artikelnummer. 17285946 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17285946 20 L
16453869 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17285946 Leverandør Gibco Leverandørnr. 10743002
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Cellelinje CHO
Celletype Ovarieceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype CD CHO Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen thymidin, Ingen hypoxanthin
Produktlinje Gibco
Mængde 20 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endotoksin niveau Lav
Format Universal pose
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Koncentrationsforhold 1 :1
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2-8 °C i mørke.
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Suspensionscellekultur