Få mere at vide
Gibco™ CD 293 AGT™ Medium
Mængde:
1 L
10 kg
10 L
100 L
Format:
Ropak Bucket
Ropak spand
Securitainer-hætteglas
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100 L
10kg
Beskrivelse
CD 293 AGT™ er et proteinfrit, kemisk defineret medium i et letanvendeligt granulært format. CD 293 AGT™ er optimeret til vækst af suspensionskulturer af 293 celler.
AGT = Advanced Granulation Technology
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293 (HEK) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | pulver (AGT ) |
| Produkttype | CD 293 Medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, HEPES, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Glukosekoncentration | 4500 mg/L |
| Mængde | 100 L |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.