Få mere at vide
CCX354, MedChemExpress
Beskrivelse
CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCX354 |
| CAS | 1010073-75-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22ClN7O2 |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | COC1=CC(N2CCN(C(CN3N=C(C4=NC=CN4)C5=CC=CN=C53)=O)CC2)=CC=C1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.91 |
| Formel vægt | 451.91 |
| Procent renhed | 99.0% |
| Vis mere |