Få mere at vide
CCT196969, MedChemExpress
Beskrivelse
CCT196969 is a pan-Raf inhibitor, which inhibits B-Raf, BRafV600E and CRAF with IC50s of 0.1, 0.04, and 0.01 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCT196969 |
| CAS | 1163719-56-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H24FN7O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.31 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=NC=CC(OC3=CC=C(NC(NC4=CC(C(C)(C)C)=NN4C5=CC=CC=C5)=O)C(F)=C3)=C2N=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.52 |
| Formel vægt | 513.52 |
| Vis mere |