missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CCG215022, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487678
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487678 10 mg
16467576 100 mg
16453687 50 mg
16451759 1 mg
16400148 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18991

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CCG215022 is a G protein-coupled receptor kinases (GRKs) inhibitor with IC50s of 0.15±0.07 μM, 0.38±0.06 μM and 3.9±1 μM for GRK2, GRK5 and GRK1, respectively.

CCG215022 is a G protein-coupled receptor kinases (GRKs) inhibitor with IC50s of 0.15±0.07 μM, 0.38±0.06 μM and 3.9±1 μM for GRK2, GRK5 and GRK1, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CCG215022
CAS 1813527-81-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H22FN7O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (56.06 mM)
SMIL CC(N1)=C(C(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=O)C(C4=CC(C(NCC5=CC=CC=N5)=O)=C(F)C=C4)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 499.5
Formel vægt 499.5
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.