Få mere at vide
CCG-63808, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418198
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16418198 10 mg
16414097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16418198 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY70075
MedChemExpress CCG-63808 is a reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins.
CCG-63808 is a reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CCG-63808
CAS 620113-73-7
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H15FN4O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#C/C(C1=NC2=CC=CC=C2S1)=C\C3=C(N=C4C(C)=CC=CN4C3=O)OC5=CC=C(C=C5)F
Molekylvægt (g/mol) 454.48
Formel vægt 454.48
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death