Få mere at vide
CCG-63802, MedChemExpress
Beskrivelse
CCG-63802 is a selective, reversible and allosteric RGS4 inhibitor. CCG-63802 specifically binds to RGS4 and blocks the RGS4-Gαo interaction, with an IC50 value of 1.9 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CCG-63802 |
| CAS | 620112-78-9 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H18N4O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1.67 mg/mL (3.71 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | N#C/C(C1=NC2=CC=CC=C2S1)=C\C3=C(N=C4C(C)=CC=CN4C3=O)OC5=CC=CC(C)=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.51 |
| Formel vægt | 450.51 |
| Vis mere |