Få mere at vide
CC-671, MedChemExpress
Beskrivelse
CC-671 is a dual TTK protein kinase/CDC2-like kinase (CLK2) inhibitor with IC50s of 0.005 and 0.006 μM for TTK and CLK2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CC-671 |
| CAS | 1618658-88-0 |
| Farve | Light Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H28N6O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (117.06 mM) |
| SMIL | O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=C3C4=CC(OC(C)=N5)=C5C=C4)=C3C(OC6CCCC6)=N2)C(OC)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 512.56 |
| Formel vægt | 512.56 |
| Vis mere |