missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CB30865, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488647
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488647 5 mg
16426048 10 mg
16422187 50 mg
16406456 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14373

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CB30865 (ZM 242421) is a nicotinamide phosphoribosyltransferase (Nampt) inhibitor, with potent cytotoxicity. CB30865 is highly potent against a variety of human tumour cell lines (IC50 values in the 1-10 nM range).

CB30865 (ZM 242421) is a nicotinamide phosphoribosyltransferase (Nampt) inhibitor, with potent cytotoxicity. CB30865 is highly potent against a variety of human tumour cell lines (IC50 values in the 1-10 nM range).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CB30865
CAS 206275-15-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H22BrN5O2
Mængde 5 mg
Synonym ZM 242421
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (64.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(N(CC3=CC4=C(N=C(C)NC4=O)C=C3Br)CC#C)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 516.39
Formel vægt 516.39
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.