Få mere at vide
CB-839, TRC
Artikelnummer. 30367211
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367211 5 mg
30361988 10 mg
30350513 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2270955MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1439399-58-2
Molekylær formel C26H24F3N7O3S
Molekylvægt (g/mol) 571.57
Synonym N-[5-[4-[6-[[2-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]amino]-3-pyridazinyl]butyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-pyridineacetamide
IUPAC navn N-[6-[4-[5-[(2-pyridin-2-ylacetyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]butyl]pyridazin-3-yl]-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamid
SMIL FC(F)(F)Oc1cccc(CC(=O)Nc2ccc(CCCCc3nnc(NC(=O)Cc4ccccn4)s3)nn2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(pyridin-2-yl)-N-(5-(4-(6-(2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetamido)pyridazin-3-yl)butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24F3N7O3S/c27-26(28,29)39-20-9-5-6-17(14-20)15-22(37)31-21-12-11-18(33-34-21)7-1-2-10-24-35-36-25(40-24)32-23(38)16-19-8-3-4-13-30-19/h3-6,8-9,11-14H,1-2,7,10,15-16H2,(H,31,34,37)(H,32,36,38)