Få mere at vide
CAY10602, MedChemExpress
Beskrivelse
CAY10602 is a SIRT1 activator. CAY10602 dose-dependently suppresses the NF-κB-dependent induction of TNF-α by lipopolysaccharide in THP-1 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CAY10602 |
| CAS | 374922-43-7 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H15FN4O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (99.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=C(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)C3=NC4=CC=CC=C4N=C3N1C5=CC=C(F)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.44 |
| Formel vægt | 418.44 |
| Vis mere |