Få mere at vide
CAY10505, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463366 25 mg -
16456216 100 mg 100mg
16441897 50 mg -
16425738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13530
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAY10505
CAS 1218777-13-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H8FNO3S
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (117.53 mM)
SMIL O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3)O2
Molekylvægt (g/mol) 289.28
Formel vægt 289.28
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease