Få mere at vide
Cav 2.2 blocker 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Cav 2.2 blocker 1 (compound 9) is a N-type calcium channel (Cav 2.2) blocker for the treatment of pain, with an IC50 of 1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cav 2.2 blocker 1 |
| CAS | 1567335-29-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H29ClN2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (49.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC(C=CC=C1)=C1N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=CC(C4CC(C)(C)OC(C)(C)C4)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.96 |
| Formel vægt | 424.96 |
| Vis mere |