missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Catechol-O-sulphate Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30132888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132888 250 mg
17921795 25 mg
17903245 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS336750250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68944-25-2
Molekylær formel C6H6O5SK
Molekylvægt (g/mol) 228.26
Synonym 2-Hydroxyphenyl Hydrogen Sulfate Ester Potassium Salt
IUPAC navn potassium;(2-hydroxyphenyl) sulfate
SMIL [K+].Oc1ccccc1OS(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Catechol-O-sulphate Potassium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O5S.K/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formel vægt 227.9495
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.