CAS RN 68944-25-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Catechol-O-sulphate Potassium Salt, TRC
CAS: 68944-25-2 Molekylær formel: C6H6O5SK Molekylvægt (g/mol): 228.26 Synonym: 2-Hydroxyphenyl Hydrogen Sulfate Ester Potassium Salt IUPAC navn: potassium;(2-hydroxyphenyl) sulfate SMIL: [K+].Oc1ccccc1OS(=O)(=O)[O-]