Få mere at vide
Catechol-O,O-diacetic acid, 97%
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Catechol-O,O-diacetic acid |
| Smeltepunkt | 177°C to 181°C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2057228 |
| Formel vægt | 226.18 |
| Procent renhed | 97% |