Få mere at vide
Catechol-O,O-diacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11381417
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11381417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01843.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5411-14-3 | C10H10O6 | 226.184 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5411-14-3
Molekylær formel C10H10O6
Molekylvægt (g/mol) 226.184
MDL nummer MFCD00014353
InChI nøgle PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenedioxydiacetic acid, o-phenylenedioxydiacetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy diacetic acid, catechol-o,o-diacetic acid, 2-2-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy bisacetic acid, 2-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, 2,2'-benzene-1,2-diylbis oxy diacetic acid, acmc-1alcz, catechol-o,o'-diacetic acid
PubChem CID 79427
IUPAC navn 2-[2-(carboxymethoxy)phenoxy]acetic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Catechol-O,O-diacetic acid
Smeltepunkt 177°C to 181°C
Mængde 10 g
Beilstein 2057228
Formel vægt 226.18
Procent renhed 97%