missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Caspofungin Acetate, TRC

Artikelnummer. 30010003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010003 50 mg
30003329 5 mg
30003433 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18490050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 179463-17-3
Synonym Pneumocandin B0, 1-[(4R,5S)-5-[(2-aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-, acetate (1:2)∣Pneumocandin B0, 1-[(4R,5S)-5-[(2-aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-(threo-3-hydroxy-L-ornithine)-, diacetate (salt)∣Pneumocandin B0, 1-[(4R,5S)-5-[(2-aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-, diacetate (salt) (9CI)∣Cancidas∣Caspofungin acetate∣Caspofungin diacetate∣L 743872∣L 743873∣MK 0991

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C56H96N10O19
MDL nummer MFCD08141839
Molekylvægt (g/mol) 1213.42, 1213.44
InChI nøgle OGUJBRYAAJYXQP-LLXMLGLCSA-N
SMIL CC(O)=O.CC(O)=O.[H][C@@]12C[C@@H](O)CN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H](NCCN)NC(=O)[C@]1([H])[C@@H](O)CCN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@]([H])(NC2=O)[C@H](O)[C@@H](O)C1=CC=C(O)C=C1)[C@H](O)CCN)NC(=O)CCCCCCCCC(C)CC(C)CC)[C@@H](C)O
IUPAC navn N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21S,24S,25S)-3-[(1R)-3-amino-1-hydroxypropyl]-21-[(2-aminoethyl)amino]-6-[(1S,2S)-1,2-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-11,20,25-trihydroxy-15-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexaazatricyclo[22.3.0.0⁹,¹³]heptacosan-18-yl]-10,12-dimethyltetradecanamide; bis(acetic acid)
Produkttype API
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.