accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHOOOHOOHOOHOHOHOOOOHNNNHHNNHHNNHHNH2NH2N(S)(S)(S)(R)(S)(S)(R)(S)(S)(R)(S)(S)(R)(S)H3CH3CH3CH3CHHHHHOHOH3COHOH3C

CAS RN 179463-17-3

IUPAC Navn:
Synonymer:
Molekylvægt (g/mol):
Molekylformel:
InChi Key:
SMILES:
Grad 
  • (1)
  • (8)
Molekylvægt (g/mol) 
  • (8)
  • (1)
Farve 
  • (8)
Fysisk form 
  • (8)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)