missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Caspofungin Acetate, TRC

Artikelnummer. 30003329
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003329 5 mg
30003433 10 mg
30010003 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1849005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 179463-17-3
Synonym Pneumocandin B0, 1-[(4R,5S)-5-[(2-aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-, acetate (1:2)∣Pneumocandin B0, 1-[(4R,5S)-5-[(2-aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-(threo-3-hydroxy-L-ornithine)-, diacetate (salt)∣Pneumocandin B0, 1-[(4R,5S)-5-[(2-aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-, diacetate (salt) (9CI)∣Cancidas∣Caspofungin acetate∣Caspofungin diacetate∣L 743872∣L 743873∣MK 0991

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylvægt (g/mol) 1213.42
Produkttype API
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.