Få mere at vide
Cashmeran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cashmeran |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-9-13(2,3)10-7-6-8-11(15)12(10)14(9,4)5/h9H,6-8H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 206.1671 |