Få mere at vide
Carteolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16427336 100 mg 100mg
16403397 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16427336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17495A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carteolol hydrochloride
CAS 51781-21-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H25ClN2O3
Mængde 100 mg
Synonym OPC-1085 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (152.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C1NC2=C(C(OCC(O)CNC(C)(C)C)=CC=C2)CC1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 328.83
Formel vægt 328.83
Procent renhed 99.61%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation