Få mere at vide
Carsalam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478576 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1047
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carsalam
CAS 2037-95-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H5NO3
Mængde 100 mg
Synonym Carbonylsalicylamide
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (735.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1)OC2=CC=CC=C2C1=O
Molekylvægt (g/mol) 163.13
Formel vægt 163.13
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation