Få mere at vide
CARM1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16478037 5 mg -
16461527 50 mg 50mg
16425328 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12759
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).
CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CARM1-IN-1
CAS 1020399-49-8
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H21Br2NO3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM)
SMIL O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4
Molekylvægt (g/mol) 555.26
Formel vægt 555.26
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death