Få mere at vide
CARM1-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
CARM1-IN-1 hydrochloride is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CARM1-IN-1 hydrochloride |
| CAS | 2070018-31-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H22Br2ClNO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (64.22 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | [H]Cl.O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 591.72 |
| Formel vægt | 591.72 |
| Vis mere |