missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cardanol (Mixture) (>80%), TRC

Artikelnummer. 30010048
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010048 10 g
30003972 5 g
30006120 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18338310G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 37330-39-5
Molekylær formel C84 H132 O4
Molekylvægt (g/mol) 1205.98
Synonym Card-phenol, Cardolite NC 700, EJ-C 513, GX 2512, Lite 2013, NX 2021
IUPAC navn 3-((8Z,11Z)-pentadeca-8,11,14-trien-1-yl)phenol and 3-((8Z,11Z)-pentadeca-8,11-dien-1-yl)phenol and (Z)-3-(pentadec-8-en-1-yl)phenol and 3-pentadecylphenol
SMIL C=CC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC1=CC(O)=CC=C1.CCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC2=CC(O)=CC=C2.OC3=CC=CC(CCCCCCCCCCCCCCC)=C3.OC4=CC=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cardanol (Mixture)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H36O.C21H34O.C21H32O.C21H30O/c4*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-17-15-18-21(22)19-20/h15,17-19,22H,2-14,16H2,1H3;7-8,15,17-19,22H,2-6,9-14,16H2,1H3;4-5,7-8,15,17-19,22H,2-3,6,9-14,16H2,1H3;2,4-5,7-8,15,17-19,22H,1,3,6,9-14,16H2/b;8-7-;2*5-4-,8-7-
Formel vægt 1205.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.