Få mere at vide
Carboxyformamido-metazachlor-benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30180271
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180271 10 mg
30180182 50 mg
30179901 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM85459010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1367578-41-3
Molekylær formel C14 H13 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 303.27
Synonym Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
IUPAC navn 3-methyl-2-[oxalo(pyrazol-1-ylmethyl)amino]benzoesyre
SMIL Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metazachlor Metabolite BH 479-12
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formel vægt 303.0855