Få mere at vide
Carboxyamidotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxyamidotriazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27) |
| Formel vægt | 423.0057 |