Få mere at vide
Carboxy Terbinafine, TRC
Artikelnummer. 30006587
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30006587 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30006587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1826001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99473-14-0
Molekylær formel C21 H23 N O2
Molekylvægt (g/mol) 321.41
Synonym 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-, 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-, Carboxyterbinafiine, Carboxyterbinafine
IUPAC navn (E)-2,2-dimethyl-7-[methyl(naphthalen-1-ylmethyl)amino]hept-5-en-3-ynoic acid
SMIL CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C(=O)O)Cc1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxyterbinafine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO2/c1-21(2,20(23)24)14-7-4-8-15-22(3)16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18/h4-6,8-13H,15-16H2,1-3H3,(H,23,24)/b8-4+
Formel vægt 321.1729