CAS RN 99473-14-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Carboxy Terbinafine, TRC
CAS: 99473-14-0 Molekylær formel: C21 H23 N O2 Molekylvægt (g/mol): 321.41 Synonym: 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-,5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-,Carboxyterbinafiine,Carboxyterbinafine IUPAC navn: (E)-2,2-dimethyl-7-[methyl(naphthalen-1-ylmethyl)amino]hept-5-en-3-ynoic acid SMIL: CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C(=O)O)Cc1cccc2ccccc12