missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carboxy Primaquine, TRC

Artikelnummer. 30132998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132998 1 g
30007749 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1812601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77229-68-6
Molekylær formel C15 H18 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 274.32
Synonym 4-[(6-Methoxy-8-quinolinyl)amino]pentanoic Acid, 8-(3-Carboxy-1-methylpropylamino)-6-methoxyquinoline;
IUPAC navn 4-[(6-methoxyquinolin-8-yl)amino]pentanoic acid
SMIL COc1cc(NC(C)CCC(=O)O)c2ncccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carboxy Primaquine
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O3/c1-10(5-6-14(18)19)17-13-9-12(20-2)8-11-4-3-7-16-15(11)13/h3-4,7-10,17H,5-6H2,1-2H3,(H,18,19)
Mængde 1 g
Formel vægt 274.1317
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.