CAS RN 77229-68-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Carboxy Primaquine, TRC
CAS: 77229-68-6 Molekylær formel: C15 H18 N2 O3 Molekylvægt (g/mol): 274.32 Synonym: 4-[(6-Methoxy-8-quinolinyl)amino]pentanoic Acid,8-(3-Carboxy-1-methylpropylamino)-6-methoxyquinoline; IUPAC navn: 4-[(6-methoxyquinolin-8-yl)amino]pentanoic acid SMIL: COc1cc(NC(C)CCC(=O)O)c2ncccc2c1