Få mere at vide
Carbosulfan, MedChemExpress
Beskrivelse
Carbosulfan inhibited relatively potently CYP3A4 and moderately CYP1A1/2 and CYP2C19 in pooled HLM (human livers).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbosulfan |
| CAS | 55285-14-8 |
| Farve | Tan |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H32N2O3S |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.78 mM) |
| SMIL | O=C(OC1=C(OC(C)(C)C2)C2=CC=C1)N(SN(CCCC)CCCC)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.54 |
| Formel vægt | 380.54 |
| Vis mere |