Få mere at vide
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 10.0% min
Artikelnummer. 11316717
Skift visning
Mængde:
0.1 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316717 0.1 g 0.1g
11306717 1 g 1g
11396707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010016.77
Request Bulk or Custom Format
Hydrogenering, hydrosilering, isomerisering, carbonylering, hydroformylering, oxidation
Hydrogenering, hydrosilering, isomerisering, carbonylering, hydroformylering, oxidation
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17185-29-4
Molekylær formel C55H46OP3Rh
Molekylvægt (g/mol) 918.80
MDL nummer MFCD00151644
InChI nøgle AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
PubChem CID 132451836
IUPAC navn kulilte;rhodium;triphenylphosphan
SMIL [RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Smeltepunkt 138°C (decomposition)
Farve Gul
Tæthed 1.33 g/mL
Lugt Odorless
Lineær formel RhH(CO)[P(C6H5)3]3
Mængde 0.1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9758
Opløselighedsinformation Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands
Formel vægt 918.8
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 10.0% min.
Fysisk form Pulver