Få mere at vide
Carbonyldihydridotris(triphenylfosfin)ruthenium(II), 99%
Artikelnummer. 11358518
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358518 0.5 g 0.5g
11338518 2 g 2g
11348518 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040524.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 25360-32-1 | C55H47OP3Ru | 917,97 g/mol
Carbonyldihydridotris(triphenylphosphin)ruthenium(II) anvendes som katalysator til omdannelse af 1,4-alkyndioler til pyrroler, katalysator til oxidation af primære alkoholer til methylestere, katalysator til omlejring af oximer til amider, katalysator til CC-aktivering, via styret CH-aktivering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25360-32-1
Molekylær formel C55H47OP3Ru
Molekylvægt (g/mol) 917.97
MDL nummer MFCD00015870 MFCD00015870
InChI nøgle MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53384314
IUPAC navn carbonmonoxid;hydrid;ruthenium(2+);triphenylphosphan
SMIL [RuH2].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Smeltepunkt 161°C to 163°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Mængde 0.5 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 917.97
Fysisk form Krystaller