Få mere at vide
Carbonylchlorhydridotris(triphenylphosfin)ruthenium(II)
Artikelnummer. 15496635
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496635 1 g 1g
15406645 5 g 5g
15416645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044955.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952,41 g/mol
Carbonylchlorhydridotris(triphenylphosphin)ruthenium(II) bruges som råmateriale til at syntetisere andre ru-hydridkatalysatorer. Det er involveret i hydrogeneringen af ringåbnende metatesepolymerer, såsom norbornen og andre cykliske olefin-ROMP-polymerer, der anvendes som plast, harpiks og optiske materialer. Det kan fungere som en alternativ katalysator til rhodiumhydrogeneringskatalysator. Det tjener også som en katalysator i hydrogeneringen af konjugerede diencopolymerer som acrylonitril-butadiengummi (NBR).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16971-33-8
Molekylær formel C55H46ClOP3Ru
Molekylvægt (g/mol) 952.41
MDL nummer MFCD00049804
InChI nøgle IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
PubChem CID 71463878
IUPAC navn formaldehyd;hydrid;ruthenium(2+);triphenylphosphan;chlorid
SMIL Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine)ruthenium (II)
Smeltepunkt 204 °C til 206 °C (dekomponering)
Farve Grå
Lineær formel [(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Mængde 1 g
Følsomhed lysfølsom; Meget hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand, ethanol og DMSO. Sparsomt opløselig i benzen, kloroform og acetone.
Formel vægt 952.41
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)